Compact 40 bordmodel og Compact 60 gulvmodel autoklaver med stor fleksibilitet. Denne fleksibilitet sikres af TACTROL™-mikroprocessorstyresystemet, der er specielt udviklet til laboratorieautoklaver med programmering lige fra enklecyklusser til fuld flerprogramsdrift med loggede registreringer. BioCote® antimikrobiel overflade virker effektivt mod alle bakterier og svampe inklusive MRSA og hjælper derfor med at minimere risikoen for krydskontaminering.
- Mikroprocessorstyresystem som standard
- Quickseal Series II-lukning
- Blæserstyret nedkøling
- Tidsindstillet freesteaming til forbedret luftudtømning
- Medievarmning og forsinket start giver brugeren mulighed for at have medie klart til påfyldning ved starten af dagen
Maks. temperatur: 138 °C (2,5 bar)
Compact 60 gulvautoklave, monteret på låsbare hjul.
Vakuum modeler: komplet med pulserende freesteaming, præ- og post-cyklus vakuum - hukommelse for 5 programmer.
Leveringsinformation: Front loading models supplied with two stainless steel shelves, top loading models with two stainless steel baskets.
Advarsel: *Disse varer bør bestilles sammen med autoklaven. Selv om de kan eftermonteres, vil det være nødvendigt med en servicebesøg, som vil blive faktureret kunden.