Du Søgte efter: Vindmålere
Anemometeret måler vindhastigheden hurtigt og nøjagtigt. Har et kraftigt plastikdæksel, som holder støv, jord og fugtighed ude. Har lang holdbarhed under vanskelige forhold. Findes i lommestørrelse, samt en pen udgave som kan bruges enkelt ved et tryk, i laboratoriet eller ude i marken. Multifunktionelle anemometer har mulighed for at måle temperatur, fugtighed, lys og lyd. Vælg model efter NIST standarder. Alle produkter indeholder batterier og er klar til brug.
Anemometeret måler vindhastigheden hurtigt og nøjagtigt. Har et kraftigt plastikdæksel, som holder støv, jord og fugtighed ude. Har lang holdbarhed under vanskelige forhold. Findes i lommestørrelse, samt en pen udgave som kan bruges enkelt ved et tryk, i laboratoriet eller ude i marken. Multifunktionelle anemometer har mulighed for at måle temperatur, fugtighed, lys og lyd. Vælg model efter NIST standarder. Alle produkter indeholder batterier og er klar til brug.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.19153.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: MAS-100 air samplers are designed and manufactured to the most exacting standards. Ensuring compliant operation requires regular verification of the a...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Testo
Beskrivelse: Handy, small and simple, these air velocity meters can measure temperature and wind speed, as well as humidity (620-3308 only). They can also perform ...
Leverandør: Testo
Beskrivelse: The compact 100 mm vane anemometer testo 417 is the ideal solution for simple, fast and precise determination of flow velocity and volume flow at air ...
Leverandør: Testo
Beskrivelse: These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Varenummer: (TEST0563.0425)
Leverandør: Testo
Beskrivelse: The testo 425 digital hot wire anemometer with App connection is fast, easy and precise companion. All relevant calculations, such as volume flow or ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-3311)
Leverandør: Testo
Beskrivelse: The 405 is a pocket anemometer with telescopic handle to facilitate the measurement of air flow, volume flow and temperature.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (TEST0563.0416)
Leverandør: Testo
Beskrivelse: The compact 16 mm vane anemometer testo 416 with telescopic probe and App connection, we can carry out flow measurements in the ventilation ducts of a...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-1906)
Leverandør: EDUCATIONSCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse: This multi-function instrument can measure temperature, relative humidity, light, wind and sound.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-1905)
Leverandør: EDUCATIONSCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse: Easy to use, this handheld digital anemometer has a large, backlit LCD with 20 mm digits.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom