VWR® pHenomenal®, Elektrodestativ
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR® pHenomenal®
662-1169EA 1230 DKK
662-1169
VWR® pHenomenal®, Elektrodestativ
Elektrodeholdere
Electrode arm moves smoothly in almost any direction, holding up to four electrodes plus one temperature sensor safely and securely in selected positions. Fingertip control raises, lowers, and pivots the holder. The arm articulates at three points while maintaining electrodes in a vertical position.
  • Ideel til flere samtidige aflæsninger
  • Passer til alle standardelektroder
  • Kan drejes 360° og kan forlænges med 53 cm