Wipes, pre-saturated with silicone, SilSat™
Leverandør: Micronova
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SilSat™
129-0248EA 8290 DKK
129-0248
Wipes, pre-saturated with silicone, SilSat™
Papirservietter Engangsservietter og - håndklæder Imprægnerede servietter
SilSat kludene adresserer problemet med brug af smøremidler i en kontrolleret opgave. Disse klude er formættede og med silicium af høj kvalitet. Hver klud har flere gram silicum på sig, som er nok til at smøre gear og ruller på påfyldningsrullebånd eller til at smøre proplåg og ventiler. Kludene er gammabestrålet.
  • Silicium/alkohol blanding af høj kvalitet
  • Let imprægnering
  • Undgår mulige overførsler af silicium til produktet eller andre kritiske overflader
Farve: Hvid