VWR®, Allround-servietter
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
115-0202EA 0 DKK
115-0202 VWRU82003-822 115-0203 82003-820
VWR®, Allround-servietter
Papirservietter Engangsservietter og - håndklæder Papirservietter til alment brug
Absorberende, bløde og tykke fleece-servietter med lav fnugdannelse lavet af jomfruelige fibre. Kan bruges til mange af de lettere opgaver i laboratoriet, i elektronik- og computerindustrien, farmaceutica, bioteknologi, optik o.s.v.
  • Stor absorberingsevne, kan fås i tre formater og er tilgængelig som enkelt- eller trelags
  • Praktisk dispenser med antistatisk plastvindue til udtagning
  • Som tilbehør kan der anskaffes bord- eller vægmontering, som muliggør enhåndsudtagning af klude
Farve: Hvid