Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Papirservietter
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/28/18990028.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"352"
Sorter efter:
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Conventional high quality toilet rolls.
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Førsteklasses toiletpapir til ethvert toilet.
Varenummer: (KIMB8042)
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   Toiletpapir af høj kvalitet, velegnede til alle toiletter.
UOM:  1 * 36 Items
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Denne tætte og kraftige svamp er den mest effektive og holdbare til hurtig fjernelse af materiale. Den er perfekt til kraftig rengøring, afgratning og...
UOM:  1 * 20 Items
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Disse håndsvampe af fint silikonekarbid er lavet af et behageligt stof. De er fremragende til sidste klargøring og let rengøring og kan anvendes manue...
UOM:  1 * 20 Items
Leverandør:  SCA
Beskrivelse:   These conventional toilet rolls of good quality are suitable for all types of washrooms.
Leverandør:  SCA
Beskrivelse:   These large rolls are suitable for medium to high capacity demands.
Varenummer: (MMMEBP133ES)
Leverandør:  3M MEDICAL
Beskrivelse:   This dry sampling sponge is made of biocide-free cellulose to maintain organism viability. The cellulose material is effective for capturing particula...
UOM:  1 * 100 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 352
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste