Du Søgte efter: Papirservietter
415  results were found
SearchResultCount:"415"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (611-2886)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cleaning kit containing a puffer brush (lens cleaning brush), cotton cloth and pair of nitrile gloves.
UOM: 1 * 1 Each
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Conventional high quality toilet rolls.
Varenummer: (KIMB8511)
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
UOM: 1 * 6 ROL
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Handy dispenser kits allow one-handed dispensing of cellulose absorbent pads.
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: VertiKlean Sponge er en engangssvamp til laboratoriebrug. Den består af Polynit-aftørringsmateriale, som er lamineret på en ren estersvamp. Svampen er...
Varenummer: (KIMB8042)
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Toiletpapir af høj kvalitet, velegnede til alle toiletter.
UOM: 1 * 36 Items
Varenummer: (CONTMGMP0001)
Leverandør: CONTEC
Beskrivelse: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
UOM: 1 * 140 Items
Varenummer: (KIMB8408)
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Førsteklasses toiletpapir til ethvert toilet.
UOM: 1 * 36 Items
Varenummer: (BRDY018556)
Leverandør: Brady
Beskrivelse: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (KIMB8441)
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Provides the comfort of home.
UOM: 1 * 36 ROL
Varenummer: (115-0033)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Egnet til rengøring af optiske linser såsom objektiver, kikkerter, forstørrelsesglas samt rengøring af optiske fiberfilamenter.
Varenummer: (115-0128)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These non woven wipes are constructed from 100% polypropylene and are moistened with a blend of pure, reagent grade 70% isopropyl alcohol and 30% reag...
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Absorbent, non woven wipe for use in ISO 5 and 6 cleanrooms.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 415
no targeter for Bottom