Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (18)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
kolbevgte
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/44/18945244.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   PVC covered steel rings.
Leverandør:  HEATHROW
Beskrivelse:   Blyring med blå vinylbelægning. Åbent eller lukket design. Åbent design, som også er velegnet til emner med laterale forbindelser. Bruges til at stabi...
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Blykerne, med grøn vinylbelægning. Åbent design (C-formet).
Bruges til at stabilisere emner af glas eller plast i vand- eller oliebade, termostat...
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Lavet af bly, med rød vinylbelægning. Den bløde, fleksible og belagte blystrimmel er ideel til at stabilisere beholdere i vand- og oliebade, til termo...
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   These lead weights can be coiled into a helix, spiral, cone or any irregular shape to stabilise vessels in a water bath.
Leverandør:  DELTALAB
Beskrivelse:   Weight, Flask Immersion, vinyl coating, Closed ring, Til: Flasks 250 - 1000 ml, Ø indv.: 51 mm
Leverandør:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse:   Weight, Flask Immersion, Lead with red PVC coating, Open C-shaped ring, Til: Flasks 750 - 2000 ml, 1190 g, Ø indv.: 100 mm
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8