Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Vejepapir
5  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/23/18990023.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (516-0318)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Til vejning af en række stoffer (viskøse produkter, pulvere, pasta, væsker, ...)
UOM:  1 * 250 Items
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   These weighing paper sheets made from pergamyne reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impac...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
Varenummer: (HEATHS120116)
Leverandør:  HEATHROW
Beskrivelse:   These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
UOM:  1 * 500 Items
Leverandør:  HELLBRANDT OFFSET & KONTORARTI
Beskrivelse:   Vejepapir, 80×80 mm
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5