Du Søgte efter: Urglas
Urglas til opvarmning af faste stoffer og væsker eller til brug som låg på bægerglas er tilgængelig fra VWRs sortiment. Vælg glas i borosilicate, soda lime eller flint. Ribbede urglas kan anvendes som låg til bægerglas hvorved fordampning elimeneres. Produkterne har flamme polerede kanter, som giver glattere overflade og er støbt i forme af nøjagtig størrelse, som gør det muligt at stable produkterne. Vælg den diameter på urglasset, som passer til dit behov og bestil fra mange forskellige pakningsstørrelser i VWRs sortiment.
Urglas til opvarmning af faste stoffer og væsker eller til brug som låg på bægerglas er tilgængelig fra VWRs sortiment. Vælg glas i borosilicate, soda lime eller flint. Ribbede urglas kan anvendes som låg til bægerglas hvorved fordampning elimeneres. Produkterne har flamme polerede kanter, som giver glattere overflade og er støbt i forme af nøjagtig størrelse, som gør det muligt at stable produkterne. Vælg den diameter på urglasset, som passer til dit behov og bestil fra mange forskellige pakningsstørrelser i VWRs sortiment.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med sammensmeltede kanter.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Soda-lime glas.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Dish, made of PTFE, white.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PP, transparent.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Leverandør: Kavalier
Beskrivelse: Soda-lime glass.
Leverandør: Kavalier
Beskrivelse: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Made of PTFE, white.
Leverandør: VITLAB
Beskrivelse: Watch dishes, made of PTFE, white.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PTFE, white.
Varenummer: (PERCN9308003)
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Soda-lime glass.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Soda-lime glass.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom