Du Søgte efter: Knager
Praktiske knage til beklædning eller udstyr, som sikre let tilgængelighed. Oprethold orden, godt arbejdsmiljø og systematisk opbevaring ved brug af knage med plads til 1 til 4 genstande. VWR sortiment tilbyder dekrorative muligheder i børstet metal eller træ, eller vælg funktionelle produkter i heavy duty plastik eller rustfrit stål. Knage kan installeres via selvklæbende tape, magnetisk eller montering med skruer for stor fleksibilitet. Monteringsmulighederne afhænger af vægmateriale og belastningen på krogen.
Praktiske knage til beklædning eller udstyr, som sikre let tilgængelighed. Oprethold orden, godt arbejdsmiljø og systematisk opbevaring ved brug af knage med plads til 1 til 4 genstande. VWR sortiment tilbyder dekrorative muligheder i børstet metal eller træ, eller vælg funktionelle produkter i heavy duty plastik eller rustfrit stål. Knage kan installeres via selvklæbende tape, magnetisk eller montering med skruer for stor fleksibilitet. Monteringsmulighederne afhænger af vægmateriale og belastningen på krogen.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (113-8040)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: The adjustable holding points provide true flexibility to hold up to four different boxed protective products, and other lab essentials. Ideal for dif...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: asecos
Beskrivelse: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Leverandør: MEMMERT
Beskrivelse: Wall Hooks, Wall mount, For IF30
Leverandør: MEMMERT
Beskrivelse: Wall Hooks, Wall bracket, UF75plus
Leverandør: Palbam
Beskrivelse: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Varenummer: (BRDY800125)
Leverandør: Brady
Beskrivelse: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BOHLR1162-32)
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Pipe clamp made of PE with permanently fixed power magnets. b.safe Waste Pipes can easily be clipped into the pipe clamp for tube Ext.Ø 32 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BOHLR1165-03)
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Contact area with silicone-free glue pad and 2 bores Ø 4,2 mm for non-slip fixing on the desktop.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BOHLR1164-03)
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Black, powder-coated plate made of steel. With 2 bores Ø 4,2 mm for wall mounting with the included fixing material.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (159-9110)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Pulverbelagt gascylinderholder af aluminium, med sikkerhedsbælte og spænder. Kan nemt fastgøres til arbejdsborde, hylder eller på afsatser med en tykk...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (CEDE7202)
Leverandør: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivelse: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Leverandør: Restek
Beskrivelse: The protocol station is designed for convenient wall mounting of high-purity gas regulators.
Varenummer: (REST21333)
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Wall Hooks, Cylinder holder, single
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: GEBRA
Beskrivelse: Vægkroge i kraftig ABS.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom