Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (18)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Scintillations rør
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Sorter efter:
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Manufactured from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counti...
UOM:  1 * 500 Items
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   The dilution vials are made of PS with optically clear parallel sides. The snap cap is spill proof and can be easily removed.
Varenummer: (548-0704)
Leverandør:  SciLabware
Beskrivelse:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 Items
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   Kompatibel med alle scintillationstællere. Et specielt skruelåg sikrer lækagesikret håndtering. HDPE.
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   General purpose vials made from PP and HDPE for liquid scintillation and gamma counting, chromatography, sample storage and culturing. Can be used wit...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 20
  1  2  3  Næste