Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (10)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "decappere"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR®, Decapper til 20 mm aluminiumslåg
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR®, Decapper til 13 mm crimplåg
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   Chromacol™, Decapper, tangtype, til 13 mm crimplåg
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Decapper til 11,5 mm krympelåg
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Pincet af decappertypen, til 20 mm forseglinger
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   E-Z Decappers™, Decapper til 11 mm krympelåg
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste