CryoFlex™ overtræk til CryoLine™ rør, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 991 DKK
479-6858
CryoFlex™ overtræk til CryoLine™ rør, Nunc™
Kryostrå
Til opbevaring af cryorør i flydende nitrogen samt til at give ekstra sikkerhed ved frysning af sundhedsfarlige prøver PE ærmer.
  • Kan afkortes til den ønskede længde
  • Krymper ved blid opvarmning
Udvendig Ø×L: 14×500 mm