Opbevaringsrør , Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nunc™
391-8348EA 0 DKK
391-8348 391-7589
Opbevaringsrør , Nunc™
Hætteglas
Ultrarent PPCO (PP copolymer) rør, PE skruelåg. Fremragende til centrifugering og opbevaring af PCR-reagenser, restriktionsenzymer og andre diagnostiske og biokemiske reagenser eller prøver. Fås i 0,5 og 2,0 ml størrelser med matteret skrivefelt; desuden har 2,0 ml størrelsen gradueringer ved 0,5 og 1,0 ml.
Fremragende til centrifugering og opbevaring af PCR-reagenser, restriktionsenzymer og andre diagnostiske og biokemiske reagenser eller prøver. Fås i 0,5 og 2,0 ml størrelser med matteret skrivefelt; desuden har 2,0 ml størrelsen gradueringer ved 0,5 og 1,0 ml.
  • Lækagesikkert skuelåg selv uden O-ring
  • En fuld omdrejning ophæver lukningen, så der er nem adgang til indholdet
Kan centrifugeres ved op til 13000×g.
  • Lækagesikkert skuelåg selv uden O-ring
  • En fuld omdrejning ophæver lukningen, så der er nem adgang til indholdet
Kan bruges fra −40 til +95 °C.
Kan bruges fra -40 til +95 °C