Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (77)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kryorør
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Til perfekt opbevaring af celler, serum eller immunstoffer ved en temperatur på –196 °C. Med lige god og sikker forsegling med stuetemperatur som ved ...
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Varenummer: (391-7589)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Kryorør, Nunc™, PPCO, Steril, Udvendigt gevind, 2,0 ml, Ø udv. × H: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 Items
Leverandør:  BIOCISION, LLC
Beskrivelse:   Kryorør, TruCool®, PP, Steril, Udvendigt gevind, 4,0 ml, Grundlag: Conical bottom, freestanding, Ø udv. × H: 12,5×75,5 mm
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   Kryorør, Matrix®, PP, Steril, Indvendigt gevind, 0,2 ml, 2D barcoded tubes, with caps, bulk, 1 bag of 480 tubes, sterile, Grundlag: V bottom
UOM:  1 * 480 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
Leverandør:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 25
  1  2  3  4  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING