Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "krympetnger"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR®, Crimptang til 20 mm aluminiumkapsler
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fremstillet udelukkende af rustfrit stål for maksimal holdbarhed under sterilisering ved tør varme eller autoklavering.
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   Crimptænger og decappere til 8 - 30 mm vials med crimplåg, kan justere indfalsninghøjden og trykket.
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeabl...
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Sprængtang til 8 mm aluminiumkapsler, Med justerskrue
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   Electronic universal decapper for 20 mm crimp caps
Leverandør:  NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Beskrivelse:   Crimpers achieve secure, repeatable crimps, and decappers and decrimping pliers remove seals with minimised risk of damage.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste