VWR®, Shell-vials med PE-prop
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
548-0042EA 1700 DKK
548-0042 548-0043 548-0352 548-0449
VWR®, Shell-vials med PE-prop
Hætteglas
These vials are for use on instruments from the following manufacturers: Alcott, Gilson, Shimadzu and, Waters® (Wisp 96 respectively 48-position carousel).
  • Mikroindsatser kan fastgøres i PE-propper, uden fjeder
  • Stjerneformet membran muliggør nem penetration af proppen med en kanyle
  • 1 ml shell-vials uden indvendig barriere til mikroindsatser er mere praktiske at håndtere og mere sikre at penetrere