Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (5)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kontraventiler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/90/18989590.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   PP, transparent. Forhindrer tryktab og tilbageløb. Maksimalt driftstryk 2 bar og mindste driftstryk 0,07 bar ved stuetemperatur (20 °C).
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Leverandør:  SGE a Trajan company
Beskrivelse:   Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Varenummer: (229-3311)
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   HDPE, transparent. Prevents backflow. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM:  1 * 6 Items
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
Varenummer: (VITL78593)
Leverandør:  VITLAB
Beskrivelse:   These non return valves are made from HDPE.
UOM:  1 * 10 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 25
  1  2  3  4  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING