Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Ventiler
98  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/59/20236959.jpg
VWR har en række forskellige ventiler, som afhængigt af produktet kan bruges til at regulere trykniveau for væsker og gasser i eksempelvis HPLC- og vakuuminstrumenter.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"98"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (590-0035)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This air valve combines valve and filter functions. Ventilation occurs during the extraction; harmful solvent vapours are blocked, at the same time, t...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   PP, transparent. Forhindrer tryktab og tilbageløb. Maksimalt driftstryk 2 bar og mindste driftstryk 0,07 bar ved stuetemperatur (20 °C).
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add 1/4” and 1/8” connections from Flaretek®. Wit...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 98
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Næste