Du Søgte efter: Kromatografirør
78  results were found
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: PEEK
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Tubings are made of 316 stainless steel.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, orange, Længde: 15240 mm, Ø udv.: 1,5875 mm, Ø indv.: 0,5080 mm
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: PTFE
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Tubings are made of 316 stainless steel.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Varenummer: (HI-259)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Længde: 0,15 m, Ø udv.: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HICHHI-171)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: PEEK.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (HICHHI-1113)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø indv.: 0,864 mm, Ø udv.: 1,575 mm, Farve: blå
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
Varenummer: (HICHHI-1097)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HICHHI-1083)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 Items
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: Stainless steel tubing.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom