Du Søgte efter: Slanger
VWR har et bredt udvalg af slanger, som kan udsættes for forskellige temperature og kemikalier. Slangerne har varierende grad af fleksibilitet. Udvalget består blandt andet af slanger til HPLC, PVC glas og dialyseslanger.
VWR har et bredt udvalg af slanger, som kan udsættes for forskellige temperature og kemikalier. Slangerne har varierende grad af fleksibilitet. Udvalget består blandt andet af slanger til HPLC, PVC glas og dialyseslanger.
741  results were found
SearchResultCount:"741"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.88075.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Transfer tubing, Hose connection for Titripac, incl. adapter Titripur®, Længde: 800 mm
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Excellent biocompatibility for a wide range of applications.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Excellent biocompatibility that meets multiple classifications.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ultra low spallation protects fluid purity – ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Protect your light-sensitive samples.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Silikone, semi-transparent, krydsbundet peroxid.
Tilbud
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Well-suited for vacuum/pressure applications.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Longest life of all Tygon® formulations.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Won't crack under heat or pressure.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Excellent chemical resistance.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ideal for general transfer applications.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Does not deteriorate with age.
Certifikater Tilbud
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Excellent biocompatibility for a wide range of applications.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Meets the demands of various industries.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ultra-smooth inner surface minimizes particle entrapment.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon®.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 741
no targeter for Bottom