VWR®, Reagensglas, med kant
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
212-0302EA 268 DKK
212-0302 212-0026 212-0300 212-0025 212-0022 212-0306 212-0305 212-0304 212-0303
VWR®, Reagensglas, med kant
Rør Reagensglas
FIOLAX®, neutralt glas.
  • Meget god kemisk resistens
  • Tyndvægget glas med gode termiske egenskaber
Det prisbillige alternativ til en række forskellige anvendelser. Tyndvægget.
Certificeringer: DIN 12395