VWR®, Culture and Sample Tubes, Disposable
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
211-0076EA 1040 DKK
211-0076 211-0077 VWRU60818-618 211-0085 211-0133 211-0078 211-0079 211-0080 211-0084 211-0073 211-0070 211-0071 VWRU60818-703
VWR®, Culture and Sample Tubes, Disposable
Rør Reagensglas
Transparent PS or translucent PP.
  • PS-rør: Ikke autoklaverbare. Temperaturresistent fra −40...+90 °C. Kan centrifugeres op til 1500×g
  • PP-rør: Autoklaverbare op til 121 °C. Temperaturresistent fra −90...+135 °C. Kan centrifugeres op til 3000×g
  • Indtrykkelig prop eller påsættelig hætte med 2 positioner til trykudligning eller gasudveksling, og samtidig garanti for at låget ikke falder af
Præcisionsformet kultur- og prøverør til mange forskellige applikationer. Med rund bund. Sterile eller usterile.