VWR®, Culture and Test Tubes, Disposable
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
211-0054EA 475 DKK
211-0054 211-0065 211-0063 211-0064 211-0058 211-0047 211-0059 211-0048 211-0056 211-0046 211-0050 211-0062 211-0060 VWRU60818-496 211-0049 VWRU60818-500 VWRU60818-576 VWRU60818-565 VWRU60818-306
VWR®, Culture and Test Tubes, Disposable
Rør Reagensglas
Klar polystyren (PS) eller semi-transparent polypropylen (PP).
  • PS-rør: Ikke autoklaverbare. Temperaturresistent fra –40 °C til +90 °C Kan centrifugeres op til 1500×g
  • PP-rør: Autoklaverbare op til 121 °C. Temperaturresistent fra −90 °C til +135 °C Kan centrifugeres op til 3000×g
  • Nedtrykkelige propper elle dobbeltpositionslåg kan levers for sikker håndtering
Præcisionsformet reagens- og prøverør til mange forskellige applikationer. Med konisk eller rund bund. Sterile eller usterile, 12×75 mm.