VWR®, Reagensglas
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
212-1809EA 652 DKK
212-1809 212-1837 212-1823 212-1834
VWR®, Reagensglas
Rør Reagensglas
Polystyren (PS), transparent
  • Kan centrifugeres op til 3000 ×g
  • Kan leveres sterile med rød prop eller usterile uden prop
  • Propper i andre farver kan leveres ved forespørgsel
Universalrør med rund bund til en lang række af applikationer.