Du Søgte efter: Reagensglas
161  results were found
SearchResultCount:"161"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Testing vessel for MColortest™, oxygen reaction tube for 1.14662.0001, Oxygenreaktionsflaske til 1.14662.0001 (MTC), MTC
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polystyrene (PS), transparent or polypropylene (PP), translucent.
Tilbud
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: OmniTop Sample Tubes® are a convenient device that can be used to obtain fluid samples. Each OmniTop tube comes with a pre-attached 0,2 µm vent filter...
Varenummer: (212-0472)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Soda lime glass.
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Optimise sampling processes with the Exact Volume Sampling Systems (EVSS) from OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilikatglas, kvalitet 3,3.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Enhance and optimise sampling processes with the novel Adjustable Volume Sampling Systems (AVSS) from Avantor featuring OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Transparent PS or translucent PP.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Test tubes made from borosilicate 7.1 glass, ideal for use as disposable.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polystyren (PS), transparent.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polystyrene (PS), clear or polypropylene (PP), natural.
Tilbud
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Tubes are used for lymph blood samples.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Soda-lime glas.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 161
no targeter for Bottom