Enkelte PCR-rør med fastgjorte låg
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
731-1269EA 657 DKK
731-1269 731-1268 734-1333 734-1332 211-3262 211-3261 731-1271 734-1331 734-1330 211-3260 731-1270
Enkelte PCR-rør med fastgjorte låg
Rør PCR rør
PP. Disse 0,2 ml og 0,5 ml PCR-rør med fastgjorte låg, er kompatible med de førende termocyclere med opvarmede låg.
  • Et unikt lågdesign medfører at de kan åbnes og lukkes nemt uden værktøj, men samtidigt garanterer en tæt forsegling for at mindske fordampning af prøven
  • Flade låg tillader en enkel mærkning
  • Certificeret fri for RNase, DNase og DNA