Strips of 8 PCR tubes with attached cap strips
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211-3264EA 1580 DKK
211-3264
Strips of 8 PCR tubes with attached cap strips
Rør PCR rør
PP. 8-strips med 0,2 ml PCR-rør med fastgjorte buede låg-strips.
  • Buede låg letter enhåndsbetjening
  • Certificeret fri for RNase, DNase og humant DNA
Farve: klar