Du Søgte efter: Mikrorør
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Sikkert prøveopbevaringssystem.
Tilbud
Leverandør: Corning
Beskrivelse: PP, 100% ny. Axygen 96-well mini tube-systemet er udviklet til at bruge 8-eller 12 strips med låg.
Varenummer: (KIMA18167)
Leverandør: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: PP, translucent.
UOM: 1 * 2.000 Items
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Varenummer: (EDVO630)
Leverandør: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: 500×1,5 ml tubes.
UOM: 1 * 500 Items
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PP tubes and PE caps, non-sterile.
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Leverandør: RATIOLAB
Beskrivelse: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
Tilbud
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Leverandør: RATIOLAB
Beskrivelse: Plastic rack with cardboard box.
Varenummer: (SIMPT110-15)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Made of PP, translucent.
UOM: 1 * 120 Items
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Ideal for samples analysis.
Varenummer: (391-9030)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Made of virgin, medical grade polypropylene.
UOM: 1 * 4.800 Items
Leverandør: SARSTEDT
Beskrivelse: PP, translucent.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom