Du Søgte efter: Smeltepunktsrør
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (321242C)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Hard glass.
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: Vitrex Medical A/S
Beskrivelse: Borosilicate glass tubes. Uniform and cut at right angles.
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: Klart glas, den ene ende lukket.
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Accessories for your melting point apparatus.
Varenummer: (621-2015)
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Manufactured from soda glass.
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: These single use, glass capillary tubes can be used for storage of small amounts of liquids or for the determination of melting point.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Varenummer: (621-1120)
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: Smeltepunktsrør 100×2 mm, Electrothermal
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: BUCHI
Beskrivelse: For an accurate determination of a melting point & boiling point, the quality of the used tubes and capillaries is decisive. The original Büchi glass ...
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Soda glass.
Varenummer: (ROTH0820.1)
Leverandør: Roth Carl
Beskrivelse: Thin AR® glass.
UOM: 1 * 100 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom