VWR®, Centrifugerør
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
525-0178EA 156 DKK
525-0178 525-0182 525-0181 525-0180 525-0179
VWR®, Centrifugerør
Rør Centrifugerør
PTFE, rund bund, glat overflade, uden skruelåg.
  • Inert
  • Withstand forces up to 12500×g
  • Excellent chemical resistance
Egnet til brug ved høje og lave temperaturer (–200 til +280 °C).