Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (18)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Vogne
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/96/18944996.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"83"
Sorter efter:
Varenummer: (216-8000)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Stable, secure, transport of collection supplies. This cart provides a stable, mobile center for blood collection in your facility. Designed to hold t...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Metro International
Beskrivelse:   Krombelagt stålramme med karformede HDPE-bakker
Leverandør:  Metro International
Beskrivelse:   Polymer utility carts consisting of at least two high-density polyethylene, injection-moulded shelves and four chrome-plated posts. Two shelf cart des...
Leverandør:  Metro International
Beskrivelse:   myCart™ series utility carts are made from corrosion proof polymer shelves and are suitable for daily use.
Leverandør:  Metro International
Beskrivelse:   The MetroMax i® glassware carts are available in two and four basket capacity and are ideal for transporting glassware safely in the laboratory.
Leverandør:  Metro International
Beskrivelse:   Stål, krombelagt fleretagers vogn med 3 trådbakker. Denne multifunktionelle vogn er perfekt til udførelse af mange forskelligartede opgaver.
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   The cleanroom carts are designed to withstand heavy loads.
Leverandør:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse:   Process reliability and efficiency in technical cleanrooms with double rolling bucket system with minimal space requirements. Made of stainless steel ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 83
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Næste