Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Kasser, dybe
Leverandør: Kartell
plastilab®
HDPE, hvid.
  • Robuste, med løfteøskner og forstærkningsribber
  • Kan stables for pladsbesparende opbevaring
  • 216-0263 har drænhuller på alle sider - nyttigt ved optøning af prøver
Universalkasser til en lang række opgaver.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Kasser, som kan stables
B×D×H Volumen Pakn VWR katalog nummer Mængde
415×310×97 mm 10 l 1 216-0260
458×410×143 mm 20 l 1 216-0262
540×350×115 mm 16 l 1 216-0261
Kasser, som kan stables, med drænhuller
B×D×H Volumen Pakn VWR katalog nummer Mængde
540×350×115 mm 16 l 1 216-0263
Kasser, som kan stables
B×D×H Volumen Pakn VWR katalog nummer Mængde
415×315×200 mm 20 l 1 489-0021
595×365×255 mm 46 l 1 489-0022
585×500×445 mm 100 l 1 216-0269
695×438×306 mm 72 l 1 489-0023
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal