Du Søgte efter: Bakker/Tallerkener/Potter
Bakker og skåle designet i forskellige former, størrelser og materialer, så de passer til ethvert behov. Bakker og skåle er egnede som spilopsamling for f.eks. miljøfarlige, aggressive stoffer til forsøg eller som en instrumentholder, en medicinskuffe, et fotografisk udviklingsbassin og bakkerne kan bruges til at holde orden i småting og værktøj i laboratoriet.
Bakker og skåle designet i forskellige former, størrelser og materialer, så de passer til ethvert behov. Bakker og skåle er egnede som spilopsamling for f.eks. miljøfarlige, aggressive stoffer til forsøg eller som en instrumentholder, en medicinskuffe, et fotografisk udviklingsbassin og bakkerne kan bruges til at holde orden i småting og værktøj i laboratoriet.
247  results were found
SearchResultCount:"247"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilikatglas, klar, kvalitet 3,3, med eller uden tud.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelæn, glaseret.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med tud.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med tud.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Shaking bath, Replacement universal tray (flask capacity: 44×25, 35×50, 18×100, 11×250, 5×500 ml), for VLSB18
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilikatglas, klar, kvalitet 3,3, med tud.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel base tray, for VWB2 2
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: ABS.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelæn, glaseret.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Polycarbonate base tray, for VWB2 2S, VWB2 5, Polycarbonate base tray, for VWB2 2S, VWB2 5
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Varenummer: (631-0727)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (216-1492)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Plastic, blue tray with white insert.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bakker og inddelere til smalle rør
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Spildopsamling
Varenummer: (444-0514)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Fortyndingsbakke m. låg i rustfrit stål, W×D 175×254 mm
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 247
no targeter for Bottom