Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
kvive
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Sorter efter:
Varenummer: (BURK0006-9506)
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   [EN]CUTTER - TUBE 3/4 1 * 1 Items
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Varenummer: (590-0850)
Leverandør:  SCAT Europe
Beskrivelse:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SGE a Trajan company
Beskrivelse:   Cutter for steel tubing.
Varenummer: (18-1112-46)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  CAMAG
Beskrivelse:   Et instrument til nøjagtig udskæring af TLC/HPTLC-plader, som ofte anvendes i metodeudvikling og præ-tests. smartCut kan skære igennem glasplader, som...
Varenummer: (HYPE60180-835)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   This capillary column cutter can be used to cut GC columns.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 25
  1  2  3  4  Næste