Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Værktøj
Værktøj til rutinemæssige opgaver på laboratoriet, i produktionen eller på lageret. Til montering og afmontering af apperatur. Find skruetrækkere, værktøjssæt, lommeknive, bidetænger og reperationssæt.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Sorter efter:
Varenummer: (BURK0006-9506)
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Leverandør:  DISERA TIBBI MALZEME
Beskrivelse:   Krystalklart vaginalspekulum af polystyren, til engangsbrug. Overfladen er blød og lindrende.
Varenummer: (18-1112-46)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   [EN]CUTTER-TUBING 1 * 1 Items
Varenummer: (WHEA177105)
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 Items
Leverandør:  SGE a Trajan company
Beskrivelse:   Cutter for steel tubing.
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   Nunc™ Bank-It™, Lille sort skruetrækker
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 48
  1  2  3  4  5  6  Næste