Du Søgte efter: Tænger
Laboratorietænger sørger for høj sikkerhed ved overførsel af ætsende eller ekstreme varme prøver. De konkave arme på tængerne fungerer på samme måde som sakse og har en robust metalkonstruktion med en høj kemisk resistent og temperaturbestandighed. De unikt formede tænger kan anvendes til forskellige prøvebeholdere og kan have overtrukne tip til ekstra sikkerhed ved flytning af farlige genstande.
59 results were found
Sort Results
Listevisning
Easy View (new)