Du Søgte efter: Klinker
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: Klinke, Floatglas, transparent, B×D×H: 130×160×6 mm, Antal brønde: 24, Brøndstørrelse: Ø×H: 20/22×2 mm
Varenummer: (631-9143)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (631-0833)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (631-9132)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PS. This thin plate is suitable for staining applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse: Glaseret porcelæn. Disse store fliser med hulrum/brønde er velegnede til farvningsapplikationer.
Varenummer: (BRND473500)
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Klinke, Natronkalkglas, klar, B×D×H: 130×100×6 mm, Antal brønde: 12, Brøndstørrelse: Ø: 20 - 22 mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MARI1800002)
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: Klinke, Glas, B×D×H: 89×57×4,5 mm, Antal brønde: 12, Brøndstørrelse: Ø×H: 15×1,5 mm
UOM: 1 * 12 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom