Lommetermometre
Leverandør: Amarell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-1747EA 246 DKK
AMARG15404
Lommetermometre
Extra comfort and security. The thermometers with red liquid filling have a colourless capillary.
  • Penne-størrelse
  • Total nedsænkning
  • Omsluttet skala
Leveringsinformation: Alle lommetermometre leveres i en nikkelbelagt dobbeltbeholder.