Termometre for blodbanker
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-0892EA 245 DKK
620-0892
Termometre for blodbanker
Termometre Glastermometre General Purpose Glass Thermometers
Designet til at indikere et kritisk temperaturområde. Det kritiske temperaturområde 4 til 6 °C er markeret med pile.
  • Total nedsænkning
  • Individuelle serienumre
  • PTFE-belægning er med til at forhindre væske- og glaskontaminering
Designet til at indikere et kritisk temperaturområde. Det kritiske temperaturområde 4 til 6 °C er markeret med pile.
  • Total nedsænkning
  • Individuelle serienumre
  • PTFE-belægning er med til at forhindre væske- og glaskontaminering
Rød sprit