VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
620-0876EA 272 DKK
620-0876
VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Termometre Analoge termometre
Termometer med dobbelt skala (°C, °F) og fuldstændig lukket kugle, der giver nøjagtige aflæsninger. Let at læse på hvidt bagglas.
  • Rød sprit
  • Rustfri æske
  • Ophæng af rustfrit stål
  • Skala i emaljeret aluminium
W×D: 28×124 mm