Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Indikatorpapir
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (1.09512.0003)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM:  1 * 3 ROL
Varenummer: (1.09511.0003)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM:  1 * 3 ROL
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Kviksølvbromid testpapir Reag. Ph. Eur. 1052101 for the determination of arsenic
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Each book contains 20 leaves measuring 2.5 inches x 0.5 inches - (Cobaltous chloride)
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   stivelse-iodat papir Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Bly(II)acetat test papir Reag. Ph. Eur. 1048102 til påvisning af hydrogensulfid og sulfid
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   stivelse-iodid papir Reag. Ph. Eur. 1085106
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING