Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Prøvepapir
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
Ved simple fremkomst af farve, giver indikatorpapir hurtige resultater af prøvekomponenter. Papieret er designet til specifikke elementer eller multi-parameter detektion, endvidere giver det reagens- eller indikatorbehandlede papirer et generelt indholdsområde ved hjælp af de graduerede intervaller. Dyp engangspindene i en given prøve og match derefter farven til det viste diagram for at finde den mest økonomiske og nemmeste metode til kvalitetsbestemmelse. Med denne samlet pakke, kan testpapirerne anvendes på stedet.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Teststrimlerne indeholder specielle indikatorfarver, der er kovalent bundet til reagenspapiret, som herefter er klæbet på plastikstrimlerne.
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Det traditionelle pH-indikatorpapir leveres på en 4,8 m rulle (dog ikke 1.09525.0001, der leveres som papirstrimler) og består af højkvalitets filterp...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM:  1 * 100 Items
Varenummer: (1.09511.0003)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM:  1 * 3 ROL
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound to the reagent paper and then adhered to plastic strips.
Varenummer: (1.09512.0003)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM:  1 * 3 ROL
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination due to the four different colour blocks for each pH-value
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Kviksølvbromid testpapir Reag. Ph. Eur. 1052101 for the determination of arsenic
UOM:  1 * 50 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 38
  1  2  3  4  5  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING