Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "emballeringstape"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18989627.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"16"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ideal for packaging and transporting of wafer boxes, this low-density PE tape is low in halogens and leachable chlorides.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   3M Dual lock reclosable adhesive-backed fasteners tape that can bound to plastics, painted or bare metals, sealed wood, glass and more.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Universal adhesive tape for packaging, securing and labelling.
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Manuel dispenser, Længde: 66 m, brun
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   This is a standard filament tape with a carrier material from ScotchPro™ PP film and a adhesive synthetic rubber (solvent-free).
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Applikation af 895 foretages nemmest ved stuetemperatur. Når først 895 er applikeret, er ydelsen god ved de temperaturintervaller, som pakkede produkt...
Varenummer: (MMMA369B3866)
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Scotch® standard packing tape used for packaging light cardboard. The supporting material is made of bi-axially oriented polypropylene film is coated ...
UOM:  1 * 48 ROL
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Cellulose-acetat. Denne tape er stort set usynlig, når den er sat på, og er således et godt valg til kontoret, hjemmet eller laboratoriet. Ideel til r...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 16
  1  2  Næste