Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Tape
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/97/18989897.jpg
Selvom designet er til specifik anvendelse, klæber den fleksible tape til enhver overflade og efterlader ingen rester, når den fjernes igen. Tilgængelig i forskellige lyse farver og mønstre til høj synlighed , øger tapen den samlede sikkerhed ved let at kommunikere de nødvendige advarsler. Forskellige stilarter med skrivbar overflade identificerer prøver for præcise testresultater. Med en stærk tætning er beholdere eller huller i laboratorietøj forsegletkorrekt for at opretholde ukontaminerede prøver eller kritiske miljøforhold.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"87"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These multi-purpose vinyl tapes wound on a plastic core are ideal for use in cleanroom maintenance and support areas.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These tapes with polyethylene backing and acrylic adhesive have low outgassing and good clean-peel properties. They are mostly used for color coding a...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These tapes are made of polyethylene with a synthetic rubber adhesive.
Varenummer: (332362S)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Colour: white
UOM:  1 * 1 ROL
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ideal for packaging and transporting of wafer boxes, this low-density PE tape is low in halogens and leachable chlorides.
Leverandør:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivelse:   All-round selvklæbende Time Tape er velegnet til en lang række opgaver i laboratoriet. Det kan skrives på med kuglepen, blyant eller permanent pen. De...
Leverandør:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivelse:   All-round selvklæbende Time Tape er velegnet til en lang række opgaver i laboratoriet. Det kan skrives på med kuglepen, blyant eller permanent pen. De...
Varenummer: (291-0041)
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   Fremstillet af fluorineret plast. Til tætningssamlinger og skruegevind. Tykkelse: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 ROL
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 87
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Næste