Du Søgte efter: Tanke
Disse solide og slidstærke plastik tanke er ekstremt holdbare. De har en god kemisk modstand, samt en flad bundflade som er stabil til opbevaring og arbejde med kemikalier. Disse tanke har lav ekstraktionsevne, fremragende kemisk modstand og besidder UV-resistens til beskyttelse af lysfølsomme opløsninger. Yderligere funktioner såsom støbte gradueringer og eksterne haner findes i bestemte modeller. De selvbærende sømløse vægge er modstandsdygtige over for rust, korrosion og buler.
18 results were found
Sort Results
Listevisning
Easy View (new)