VWR® M40, Podepindesystemer
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
710-0442EA 310 DKK
710-0442
VWR® M40, Podepindesystemer
Podepinde Podepinde til transport
Transport swab with plastic shaft, synthetic tip, and Amies agar gel.
Helps to improve recovery and survival of fastidious microorganisms from the throat, vagina, wounds and skin swabs.
Certificeringer: CLSI (formerly NCCLS).
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904