Du Søgte efter: Podepinde
Til nøjagtig indsamling af prøver til test, rengøring eller medicinske procedurer, klarer det alside udvalg af swabs de mest gængse rutineopgaver. Som engangs og enkeltpakket swabs imødekommes de sterile forudsætninger til at eliminere kontaminations skyldte udfordringer. Swabs med enkelt eller dobbelt spidser er produceret af absorberende naturligt eller syntetisk materiale, til at opfange selv mikroskopiske partikler. Tilbudt i forskellige skafts længder, kan swabs nå selv de mest ufremkommelige steder. Medfulgte rør sikrer eventuel forsendelse af prøverne mellem sites eller til testfacilitet. Til TOC validering fås tillige swabs med TOC værdier under 50 ppb.
Til nøjagtig indsamling af prøver til test, rengøring eller medicinske procedurer, klarer det alside udvalg af swabs de mest gængse rutineopgaver. Som engangs og enkeltpakket swabs imødekommes de sterile forudsætninger til at eliminere kontaminations skyldte udfordringer. Swabs med enkelt eller dobbelt spidser er produceret af absorberende naturligt eller syntetisk materiale, til at opfange selv mikroskopiske partikler. Tilbudt i forskellige skafts længder, kan swabs nå selv de mest ufremkommelige steder. Medfulgte rør sikrer eventuel forsendelse af prøverne mellem sites eller til testfacilitet. Til TOC validering fås tillige swabs med TOC værdier under 50 ppb.
157  results were found
SearchResultCount:"157"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Tilbud
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSDS Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Swabs feature 100 ppi open or closed cell polyurethane foam, with 100% virgin polypropylene handle. Some have a blue, glass fibre, reinforced polyprop...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: En række prøvetagnings- og transportenheder til bakterielle prøver. Fås med forskellige applikatorer og transportmedier.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Engangspodepinde med skum-over-vathoved har 100% polyurethanskum med 100 ppi og træskaft.
Varenummer: (710-0442)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Transport swab with plastic shaft, synthetic tip, and Amies agar gel.
UOM: 1 * 50 Items
Leverandør: Texwipe
Beskrivelse: Swab series made from the cleanest microdenier material, 100% polyester, nylon-free. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contam...
Leverandør: Texwipe
Beskrivelse: Vatpind udstyret med et komprimeret hoved af polyurethan med præcisionsspids og sidekanter. Sat på et kort håndtag af polypropylen.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
Varenummer: (MMMPRS96010DE)
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml D/E neutralising Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surfa...
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination and quantitative analyses.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Tilbud
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination of surfaces.
Leverandør: Texwipe
Beskrivelse: Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 157
no targeter for Bottom