VWR® Thermoplate, Overfladebeskyttelsesplader
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
115-0097EA 1120 DKK
VWRI115-0097
VWR® Thermoplate, Overfladebeskyttelsesplader
Disse plader, som er fremstillet af keramisk glas, beskytter følsomme overflader mod høje temperaturer fra digler fordampningsskåle, glasbeholdere.
  • Temperaturresistent fra −235,5 til +648,8 °C
  • Let at rengøre med skidtafvisende overflade
  • Lav termisk ekspansion og resistent overfor termiske chok
  • De yder også en sikker beskyttelse mod dybfrosne emner
  • Fødder ved kanten af pladerne forhindrer en direkte kontakt med fladen, som man ønsker at beskytte