Bordbeskyttelsespapir
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
115-9221EA 1050 DKK
115-9221 115-0673 115-9220
Bordbeskyttelsespapir
Bordpapir Bordpapir
Glat og absorberende kvalitetspapir, som hurtigt absorberer spildte væsker. Bagsiden er beklædt med et tykt, lamineret lag af polyethylen, som forhindrer gennemsivning.
  • Tilbageholder undslupne reagenser i radiokemiske laboratorier og forhindrer radioaktiv forurening
  • Det er muligt at indsamle spild af dyre materialer
  • Brudsikring på hårde overflader
  • Absorptionslag til vand- eller opløsningsmiddelsfugtkamre
  • Ideel, vandtæt og beskyttende materiale til bundlag i dyrebure
Absorptionsevne 115-9220 + 115-9221: 500 ml/m²
Absorptionsevne 115-0673 + 115-0674: 750 ml/m²